Learn More
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μL)
Código de producto. 10480050 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 UNIT
500 unidades
10480050 2500 U 2500 UNIT
10704111 500 U 500 unidades
10540271 1000 U 1000 unidades
3 options
Código de producto. 10480050
Marca: Thermo Scientific™ ER0972
Edge
La enzima de restricción NheI reconoce los sitios G^CTAGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón Tango (isoesquizómeros: AsuNHI, BmtI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior: control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
Nota
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH  > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella. NheI se inhibe con concentraciones de sal superiores a 100 mm. Los plásmidos súperhelicoidales pueden necesitar hasta 10 veces más NheI para una digestión completa que el ADN lineal. (por ejemplo, se necesitan 10 unidades para fragmentar 1 µg de).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Nhe I
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 2500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional