missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NHEDC2 Monoclonal Antibody (896151)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30535412
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30535412 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30535412

Marca: Invitrogen™ MA561950

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Electroneutral exchange of protons for Na(+) and Li(+) across the inner mitochondrial membrane. Contributes to the organellar volume homeostasis. Required for osteoclast differentiation and bone resorption activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NHEDC2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 896151
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica SLC9B2
N.º de referencia del gen Q86UD5
Alias de gen C80638; mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2; mitochondrial sodium/hydrogen exchanger 9B2; mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2; Na(+)/H(+) exchanger NHA2; Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2; Na+/H+ exchanger domain containing 2; Nha2; nhaoc; nha-oc; NHE domain-containing protein 2; NHE10; Nhedc2; SLC9B2; Soditlum/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2; Sodium/hydrogen exchanger 9B2; Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2; solute carrier family 9 member B2; solute carrier family 9 subfamily B member 2; solute carrier family 9, subfamily B (cation proton antiporter 2), member 2; solute carrier family 9, subfamily B (NHA2, cation proton antiporter 2), member 2
Símbolos de los genes SLC9B2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NHA2/SLC9B2, Met1-Val537.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.