Learn More
NHE6/SLC9A6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | NHE6/SLC9A6 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18464982
|
Novus Biologicals
NBP2-32463-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18191422
|
Novus Biologicals
NBP2-32463 |
0.1 mL |
624.00€ 590.10€ / 0.10 ml Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NHE6/SLC9A6 Polyclonal specifically detects NHE6/SLC9A6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| NHE6/SLC9A6 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 10479 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PRRFMGNSSEDALDRELAFGDHELVIRGTRLVLPMDDSEPPLNLLDNTRHG | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| MRSA, NHE6isoform 6, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6, Solute carrier family 9 member 6 | |
| SLC9A6 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only