Learn More
NHE3/SLC9A3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 526.05€
Especificaciones
| Antígeno | NHE3/SLC9A3 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18494931
|
Novus Biologicals
NBP1-82575 |
0.1 mL |
557.00€ 526.05€ / 0.10 ml Ahorro 30.95€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18463101
|
Novus Biologicals
NBP1-82575-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NHE3/SLC9A3 Polyclonal antibody specifically detects NHE3/SLC9A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| NHE3/SLC9A3 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 6550 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| isoform 3, MGC126718, NHE3MGC126720, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3, Solute carrier family 9 member 3 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TDNVVNVDFTPRSSTVEASVSYLLRENVSAVCLDMQSLEQRRRSIRDAEDMVTHHTLQQYLYKPRQEYKHLYSRHELTPTEDEKQDREIFHRTM | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |