Learn More
NH4H2PO4 para AAS 20 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NH4H2PO4 |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 20 g/L |
| Tipo | Modificador de matriz para AAS |
| Cantidad | 50 mL |