Learn More
Melford NGM
Código de producto. p-200087148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
30018625 1 kg 1 Kg
30018627 5 kg 5 Kg
30018626 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 30018625
Marca: Melford N818001000.0
A standard formulation for use in Nematode growth studies.
A standard formulation for use in Nematode growth studies.
Contains:
Agar 17.5 g/l
Sodium Chloride 3.0 g/l
Peptone 2.5 g/l
Cholesterol 0.005 g/l
Especificaciones
Cantidad 1 kg