Learn More
Invitrogen™ Rat NGF beta ELISA Kit
Código de producto. 15405393
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15405393 96 pruebas 1 set
17175929 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15405393
Marca: Invitrogen™ ERNGF
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Nerve Growth Factor Beta(Rt NGFbeta) ELISA quantitates Rt NGFbeta in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt NGFbeta. Principle of the method The Rat NGFbeta solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de crecimiento neuronal (NGF) influye en la supervivencia y diferenciación de una variedad de células neuronales y no neuronales. Las acciones de este polipéptido resultan de la unión a receptores específicos de la superficie de la célula que están presentes como sitios de alta y baja afinidad. Aunque ambos tipos de receptores se unen al NGF, solo la forma de alta afinidad es capaz de transducir la señal. Los estudios de enlace cruzado con 125I-NGF han demostrado que el receptor de alta afinidad de las células PC12 de rata forma un complejo Mr 158 000 con el NGF, mientras que el receptor de baja afinidad forma un complejo Mr 100 000. Se han producido y secuenciado clones de ADNc de longitud completa para los genes receptores del NGF tanto en humanos como en ratas, revelando una homología superior al 90 % entre las dos especies. El NGF muestra una actividad estimulante del crecimiento de los nervios y participa en la regulación del crecimiento y la diferenciación de las neuronas simpáticas y de ciertas neuronas sensoriales. Además, el NGF estimula la división y diferenciación de las neuronas sensoriales simpáticas y embrionarias. Las mutaciones en el gen NGF se han asociado con la neuropatía sensorial y autonómica hereditaria, tipo 5 (HSAN5), y la desregulación de la expresión del gen NGF se asocia con la rinitis alérgica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P25427
Intervalo del ensayo 20,58-15.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg
Intervalo de calibración De 15 pg/mL a 15000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas analizadas: CINC-2, CINC-3, CNTF, fractalquina, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-4, IL-6, IL-10, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, Lix, MCP-1, MIP-3 alfa, TIMP-1, TNF alfa para ratas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 310738
Símbolo de gen Ngfb,beta-NGF
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Ngfb, beta-NGF
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min