Learn More
NGDN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207726 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16836184 20 μL 20 microlitros
16826184 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16836184
Marca: Proteintech 165241AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Involved in the translational repression of cytoplasmic polyadenylation element (CPE)-containing mRNAs.
Especificaciones
Antígeno NGDN
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NGDN
N.º de referencia del gen Q8NEJ9, Q9DB96
Alias de gen C14orf120, EIF4E binding protein, LCP5, lpd 2, Neuroguidin, NGD, NGDN
Símbolos de los genes Ngdn
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NGDN Fusion Protein Ag9763
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25983, 305887, 68966
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG