Learn More
NGDN Monoclonal Antibody (OTI1B8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17540484
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Artikelnummer. Cantidad unitSize
17540484 30 μL 30 microlitros
17520484 100 μL 100 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17540484
Marke: Origene Technologies TA808822S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
NGDN Monoclonal antibody specifically detects NGDN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spezifikation
Antígeno NGDN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica UBP1
N.º de referencia del gen Q9NZI7
Alias de gen 1500001L15Rik; C14orf120; CANu1; Centromere accumulated nuclear protein 1; EIF4E-binding protein; eukaryotic initiation factor 4E and CPEB binding protein; LCP5; lpd-2; neuroguidin; neuroguidin, EIF4E binding protein; NGD; Ngdn; RGD1310211
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 47-269 of human UBP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7342
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.