missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGDN Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30162775 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30162775 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP318494JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NGDN Polyclonal antibody specifically detects NGDN in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NGDN
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C14orf120, DKFZp564O092, EIF4E-binding protein, eukaryotic initiation factor 4E and CPEB binding protein, LCP5, lpd-2, neuroguidin, neuroguidin, EIF4E binding protein, NGDchromosome 14 open reading frame 120
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 100 and 150..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25983
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.