missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGAL Mouse anti-Human, Clone: OTI1F6, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17529084
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17529084 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17529084 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA814391S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NGAL Monoclonal antibody specifically detects NGAL in Human samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno NGAL
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica LCN2
N.º de referencia del gen P80188
Alias de gen 24p3; 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; alpha-2-microglobulin-related protein; Alpha-2U globulin-related protein; AW212229; HGNC:6526; HNL; LCN2; lipocalin 2; lipocalin 2 (oncogene 24p3); Lipocalin 24p3; Lipocalin2; Lipocalin-2; migration-stimulating factor inhibitor; MSFI; neutrophil gelatinase-associated lipocalin; NGAL; oncogene 24p3; OTTHUMP00000022240; p25; RP23-161B9.11; secreted inducible protein 24; Siderocalin; Siderocalin LCN2; Sip24; SV-40-induced 24P3 protein; uterocalin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-198 of human NGAL (NP_005555) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.