Learn More
Invitrogen™ NGAL Monoclonal Antibody (29)
Beschreibung
ABS 043-29-02 binds free NGAL in mouse serum. This antibody will not cross react with human, pig, dog, or rat. ABS 043-29-02 may be used in Western blot and ELISA applications. NOTE: Concentration is lot-dependent and can vary from 0.85-1.15 mg/mL.
NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, lipocalin 2, siderocalin and neutrophil lipocalin) is a 25 kDa glycosylated single chain monomer and member of the lipocalin family of proteins that bind and transport small lipophilic molecules. NGAL is released by activated neutrophils, can form dimers and small amounts of higher oligomers, and complexes with matrix metalloproteinase 9 (MMP-9, gelatinase B). Low level expression of NGAL in a variety of epithelia may be increased in inflammation or cancers. Expression of NGAL in the kidney is dramatically increased by ischemic or nephrotoxic kidney injury.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | NGAL |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 29 |
| Concentración | 0.92 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| génica | LCN2 |
| N.º de referencia del gen | P11672 |
| Alias de gen | 24p3; 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; alpha-2-microglobulin-related protein; Alpha-2U globulin-related protein; AW212229; HGNC:6526; HNL; LCN2; lipocalin 2; lipocalin 2 (oncogene 24p3); Lipocalin 24p3; Lipocalin2; Lipocalin-2; migration-stimulating factor inhibitor; MSFI; neutrophil gelatinase-associated lipocalin; NGAL; oncogene 24p3; OTTHUMP00000022240; p25; RP23-161B9.11; secreted inducible protein 24; Siderocalin; Siderocalin LCN2; Sip24; SV-40-induced 24P3 protein; uterocalin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?