Learn More
Invitrogen™ NFXL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15781432 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15781432 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15781432
Marca: Invitrogen™ PA563664
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LERTKQYVNE AFQAGAMTCL ICIASVKRNQ AVWSCSGCFC IFHMPCIQKW AKDSQFLVSS VTDDDFGKKD CPWPCPKCRF EYKRSETPS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 97%.
NFXL1 gene ontology annotations related to this gene include DNA-binding transcription factor activity; zinc ion binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NFXL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NFXL1
N.º de referencia del gen Q6ZNB6
Alias de gen CDZFP; cytoplasm-distribution zinc finger protein; HOZFP; NF-X1-type zinc finger protein NFXL1; NFXL1; nuclear transcription factor, X-box binding like 1; nuclear transcription factor, X-box binding-like 1; ovarian zinc finger protein; OZFP; up-regulated in colon cancer 5; URCC5
Símbolos de los genes NFXL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NFXL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101463).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG