missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NFIC Monoclonal Antibody (1D6)

Descripción
Peptide Sequence: TEDMEGGISS PVKKTEMDKS PFNSPSPQDS PRLSSFTQHH RPVIAVHSGI ARSPHPSSAL HFPTTSILPQ TASTYFPHTA IRYPPHLNPQ DPLKDLVSLA CDPASQQPGP.
Recognizes and binds the palindromic sequence 5'-TTGGCNNNNNGCCAA-3' present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. These proteins are individually capable of activating transcription and replication.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NFIC |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1D6 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| génica | NFIC |
| N.º de referencia del gen | P08651 |
| Alias de gen | 1110019L22Rik; 1500041O16Rik; AA589446; AI746521; CCAAT-box-binding transcription factor; CTF; CTF5; KIAA1439; NF1-A; NF1-B; NF1-C; NF1-X; NFI; NF-I; NF-I/A; NF-I/B; NF-I/C; NF-I/X; NFIA; NFI-A; NFIB; NFI-B; Nfic; NFI-C; NFIX; NFI-X; Nuclear factor 1 C-type; Nuclear factor 1/A; Nuclear factor 1/B; nuclear factor 1/C; Nuclear factor 1/X; nuclear factor 1-C2; nuclear factor I C; Nuclear factor I/A; Nuclear factor I/B; nuclear factor I/C; nuclear factor I/C (CCAAT-binding transcription factor); Nuclear factor I/X; olfactory epithelium nuclear factor I-C; TGGCA-binding protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?