missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NFIA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15770201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15770201 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15770201

Marca: Invitrogen™ PA552252

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LKSVEDEMDS PGEEPFYTGQ GRSPGSGSQS SGWHEVEPGM PSPTTLKKSE KSGFSSPSPS QTSSLGTAFT QHHRPVITGP RASPHATPST LHFPTSPIIQ Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 100%.

NF-1, also designated CTF, consists of a family of CCAAT box binding proteins that stimulate DNA replication and activate transcription. Analysis of human NF-1 messenger RNA has revealed two forms of the NF-1 protein arising from an alternate splicing of a single NF-1 gene. NF-1 binds its consensus DNA element as a homodimer via an amino-terminal DNA binding domain, and activates transcription through a putatively novel, proline-rich, carboxy terminal transactivation domain. The NF-1 protein has been shown to recognize and bind the adenovirus type 2 promoter and activate transcription of herpes simplex virus thymidine kinase genes. The NF-1 consensus element has been found in the upstream promoter region of myriad eukaryotic genes, including that of Ha-Ras, alpha-globin, HSP 70, GRP 78, Histone H1, myelin basic protein and in the Xenopus laevis vitellogenin gene promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NFIA
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NFIA
N.º de referencia del gen P09414, Q02780, Q12857
Alias de gen 1110047K16Rik; 9430022M17Rik; CCAAT-box-binding transcription factor; CTF; KIAA1439; NF1A; NF1-A; Nf1l21; NF-I/A; Nfia; NFI-A; NFI-L; Nuclear factor 1 A-type; nuclear factor 1/A; nuclear factor I A; nuclear factor I/A; TGGCA-binding protein; Unknown (protein for MGC:128467)
Símbolos de los genes NFIA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NFIA. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89381).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18027, 25492, 4774
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.