missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFAM1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Código de producto. 16108623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16108623 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16108623 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00150372T01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Inmunotransferencia (Western Blotting)

Especificaciones

Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción NFAM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_145912.4
Peso molecular 29.7
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-NFAM1 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NFAM1 antibody (H00150372-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL NFAM1 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.