Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Activation Inhibitor VI, BOT-64
Código de producto. p-7082413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mg
25mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416459 5mg 5 miligramos
15426459 25mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64555.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un compuesto de benzoxatiol permeable a las células que actúa como un inhibidor de la IKK-2
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113760-29-5
Fórmula molecular C15H15NO2S
Sinónimo (Z)-6,6-dimetil-2-(fenilimino)-6,7-dihidrobenzo[d][1,3]oxatiol-4(5H)-ona
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de benzoxatiol permeable a las células que actúa como un inhibidor de la IKK-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 273,40g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en etanol o DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido
Clave InChI XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1
Nombre IUPAC 6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one
Peso molecular (g/mol) 273.35