Learn More
CellSensor™ CellSensor™ NFκB-bla THP-1 Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La línea celular CellSensor™ NFκB-bla THP-1 contiene un gen indicador de betalactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear kappa B (NFκB) integrado de forma estable en las células THP-1.
- Para obtener la línea celular, la construcción NFκB-bla se transdujo a células THP-1 mediante lentivirus.
- Se utilizó la citometría de flujo posterior para aislar las células sensibles al factor de necrosis tumoral alfa (TNFα).
- La línea celular se ha validado para la tolerancia a DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación, el tiempo de carga del sustrato y la concentración de EC50 de TNFα.
- La línea celular CellSensor™ NFκB-bla THP-1 es sensible a TNFα y puede usarse como sonda de las vías de señalización NFκB, incluidas las involucradas en la apoptosis, la defensa viral, el cáncer, la inflamación y la enfermedad autoinmune.
- Esta línea celular se puede adaptar para el cribado analítico masivo de agonistas o antagonistas con bibliotecas de compuestos.
- Se pueden probar los medicamentos candidatos para la respuesta de dosis contra esta línea celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Entrada diana | TNF alfa, NIK, TLR, I kappa B, IRAK, IKK, ruta NF-kappa B |
| Tipo | Línea de células NFκB-bla THP-1 |
| Línea de células | THP-1 |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | Ruta de señalización |