Learn More
Solución de un solo elemento de AFT NexION, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16626113 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16626113 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16626113
Marca: Honeywell Fluka E2196100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NexION AFT Single-Element Solution
Densidad 1.03 g/cm3
pH <2
Cantidad 100 mL
Grado Estándares para ICP e ICP-MS