Learn More
MP Biomedicals™ Suero bovino de ternero recién nacido
Código de producto. p-91966 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
17347479 100 mL 100 ml
11405025 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 17347479
Marca: MP Biomedicals™ 092912149
Se utiliza en el cultivo celular para apoyar la maduración de los ovocitos, estudiar la función de las células epiteliales tubulares y desarrollar cultivos primarios de células como adipocitos viscerales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 100 mL
Sterilization Method Filtración de 0,2 μm
Fuente Neonato bovino
Concentración de endotoxinas 30 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones en cultivo celular y conservación de órganos
Concentración de hemoglobina ≤27 mg/dL
Liofilizado No
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 265 a 323 mOsm/kg
pH Desde 7,1 hasta 8,2
Contenido de proteína Del 4,4 al 7%