Especificaciones
| Color | Marrón dorado |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
| Cantidad | 500 mL |
| Sterilization Method | Filtración de 0,2 μm |
| Fuente | Neonato bovino |
| Concentración de endotoxinas | 30 EU/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones en cultivo celular y conservación de órganos |
| Concentración de hemoglobina | ≤27 mg/dL |
| Liofilizado | No |
| Mostrar más |