Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad New York
Código de producto. 15998431
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15998431 46 1 par
15928431 39 1 par
15938431 40 1 par
15948431 41 1 par
15958431 42 1 par
15968431 43 1 par
15978431 44 1 par
15988431 45 1 par
15908441 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15998431 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM43264746
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ligero y cómodo con la pala de textil tejido y la punta protectora de nanocompuesto de carbono. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades. El cordón integrado evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el forro Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • Tejido de punto
  • Revestimiento de poliuretano
  • Hydro-Tec™ Antibacteriano
  • Sin metales
  • Forro sin cromo
  • Certificación ESD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Gris, Negro
Diseñar New York
Material de revestimiento Hydro-Tec™ antibacteriano
Material Textil
Tamaño 46
Material del dedo del pie Compuesto