Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos New York S1P
Description
- Un zapato muy deportivo con un rendimiento óptimo en el campo de la seguridad. New York es el zapato que combina el buen aspecto con la máxima protección.
- Gracias a la parte superior de tejido de punto y la nariz protectora Nano Carbon Composite, el New York es especialmente ligero y cómodo. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades.
- La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, es duradera y altamente reciclable.
- El cordón integrado evita en este excelente zapato evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
- New York emana deportividad pura y está diseñado para el rendimiento y la apariencia.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
- Zapato de seguridad
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris, Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?