Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos New York S1P
Descripción
- Un zapato muy deportivo con un rendimiento óptimo en el campo de la seguridad. New York es el zapato que combina el buen aspecto con la máxima protección.
- Gracias a la parte superior de tejido de punto y la nariz protectora Nano Carbon Composite, el New York es especialmente ligero y cómodo. Ideal para lugares de trabajo donde la seguridad y la comodidad duradera son las principales prioridades.
- La suela de TPU GripForce™ Easy Twist ofrece un agarre máximo, es duradera y altamente reciclable.
- El cordón integrado evita en este excelente zapato evita los puntos de presión de los ganchos y los ojales, y el revestimiento antibacteriano Hydro-Tec™ proporciona una transpiración óptima.
- New York emana deportividad pura y está diseñado para el rendimiento y la apariencia.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
- Zapato de seguridad
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Gris, Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Poliuretano |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Mostrar más |