Learn More
Nueva fucsina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-171785 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082660 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10249463 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10082660
Marca: Thermo Scientific Acros 212140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3248-91-7
Fórmula molecular C22H24ClN3
Peso molecular (g/mol) 365.91
Número MDL MFCD00012567
Clave InChI ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-metilfenilo)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; clorhidrato
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Absorbancia 1500 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material New Fuchsin
Índice de absorción 1.1 to 1.4
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.89
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.