Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo ácido, puro
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | New Coccine |
| Contenido de tinte | 75% min. |
| Beilstein | 16, I, 306 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 604.46 |
| Pérdida por secado | 10% max. (135°C, 6 hrs) |
| Grado | Extra puro |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Burdeos a marrón |
| Mostrar más |