Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 2300, 220/230 V, órbita 5,1 cm
Descripción
New Brunswick™ Innova™ 2300 (la plataforma se vende por separado), 220/230 V, órbita 5,1 cm - El accionamiento de contrapeso de triple excéntrica en carcasa de hierro fundido ofrece un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años - El funcionamiento silencioso proporciona un entorno de trabajo favorable - Las velocidades de agitación de entre 25 y 500 rpm para órbitas de 2,5 cm y de entre 25 y 300 rpm para órbitas de 5,1 cm proporcionan versatilidad para cultivar una amplia gama de tipos de células - Pantalla LED sencilla y fácil de usar - Agitación cronometrada o continua - Velocidad controlada y mostrada en incrementos de 1 rpm - La versátil plataforma de accesorios de aluminio de 76 × 46 cm (se vende por separado) admite hasta 3 matraces Erlenmeyer de 6 l - Los componentes electrónicos y mecánicos están protegidos para evitar daños internos por derrames accidentales - La versátil plataforma de accesorios de 33 × 28 cm (se vende por separado) admite matraces de hasta 500 ml - El perfil bajo (inferior a 15 cm de altura) permite utilizar varios agitadores en una cámara ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 5,1 cm (2 in) |
| Intervalo de velocidad | De 25 a 500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Tensión | 220/230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56,6 x 76,2 x 16,3 cm (30 x 22,3 x 6,4 in) |
| Altura (imperial) | 6,4 in |
| Anchura (imperial) | 30 in |
| Anchura (métrico) | 76,2 cm |
| Peso (métrico) | 48 kg |
| Mostrar más |