Learn More
Eppendorf™ New BrunswickTM Innova™ 2100, 240 V, órbita 1,9 cm
Código de producto. 13178143
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm (0,75 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
13178143 1,9 cm (0,75 in) cada uno
1 options
Código de producto. 13178143 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M11940003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Además de contar con un kit de plataforma de 'cambio rápido' para cambios frecuentes de plataforma, el agitador orbital abierto de sobremesa Eppendorf Innova 2100 combina la fiabilidad en la agitación de Innova 2000 con la capacidad de utilizar una plataforma de 45,7 x 45,7 cm (18x18 in) para albergar hasta dos Erlenmeyer de 6 l.
Plataforma New BrunswickTM Innova™ 2100 que se vende por separado, 240 V, órbita de 1,9 cm - La unidad de contrapeso excéntrico triple en la carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años - El funcionamiento silencioso ofrece un entorno de trabajo favorable- Las velocidades de agitación entre 25 y 500 rpm (± 1 rpm) proporcionan versatilidad para cultivar una amplia gama de tipos de células - Pantalla LED sencilla y fácil de usar - Agitación temporizada o continua - Velocidad controlada y mostrada en incrementos de 1 rpm - Plataforma auxiliar versátil de aluminio de 46 x 46 cm (se vende por separado) que admite hasta dos Erlenmeyer de 6 l - Componentes electrónicos y mecánicos cubiertos que evitan daños internos causados por derrames accidentales - Versátil plataforma auxiliar de 33 x 28 cm (se vende por separado) que admite matraces de hasta 500 ml - Perfil bajo: menos de 15 cm de alto - Permite el uso de varios agitadores en una cámara climática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55,5 x 48 x 16,3 cm (19 x 21,9 x 6,4 in)
Altura (imperial) 6,4 in
Anchura (imperial) 19 in
Anchura (métrico) 48 cm
Peso (métrico) 34 kg
Intervalo del temporizador De 0,1 - 99:9 h