Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 2050, 240 V, órbita 1,9 cm
Código de producto. 13128143
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm (0,75 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
13128143 1,9 cm (0,75 in) cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13128143
Marca: Eppendorf™ M11900013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El agitador orbital abierto de sobremesa Eppendorf Innova 2050 ofrece las mismas características que el Innova 2000, con patas estabilizadoras y contrapeso adicionales para equilibrar cargas mayores en una plataforma de gran tamaño (40,6 x 3,5 (16 x 12 in)) que admite tres Erlenmeyer de hasta 2 l.
Plataforma New Brunswick™ Innova™ 2050 que se vende por separado, 240 V, órbita de 1,9 cm - La unidad de contrapeso excéntrico triple en la carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años - El funcionamiento silencioso ofrece un entorno de trabajo favorable- Las velocidades de agitación entre 25 y 500 rpm (± 1 rpm) proporcionan versatilidad para cultivar una amplia gama de tipos de células - Pantalla LED sencilla y fácil de usar - Agitación temporizada o continua - Velocidad controlada y mostrada en incrementos de 1 rpm - Plataforma auxiliar versátil de 40,6 x 30,5 cm (se vende por separado) que admite hasta tres matraces de 2 l - Componentes electrónicos y mecánicos cubiertos que evitan daños internos causados por derrames accidentales - Versátil plataforma auxiliar de 33 x 28 cm (se vende por separado) que admite matraces de hasta 500 ml - Perfil bajo: menos de 15 cm de alto - Permite el uso de varios agitadores en una cámara climática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37 x 43 x 14,6 cm (17 x 14,5 x 5,8 in)
Altura (imperial) 5,8 in
Anchura (imperial) 17 in
Anchura (métrico) 43 cm
Peso (métrico) 16 kg
Intervalo del temporizador De 0,1 - 99:9 h