Learn More
Eppendorf™ Bandejas de uso general para agitadores Scientific
Código de producto. 11678603
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitador Innova Modelo 2150
Excella E5/E10, I-2500, I-2500KC
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2100, Excella E24/E24R, I-24/!-24R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11678603 Innova 2000, Excella E1/E2 1 PCS
11698643 Agitador Innova Modelo 2150 cada uno
11305974 Innova 2100, Excella E24/E24R, I-24/!-24R 1 PCS
11395994 Excella E5/E10, I-2500, I-2500KC 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11678603 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor AG200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
  • Para la agitación de recipientes sin fijadores
  • Las bandejas tienen una alfombrilla de caucho antideslizante
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja Utilitaria
Longitud de la plataforma (imperial) 13 in
Longitud de la plataforma (métrico) 33 cm
Anchura de la plataforma (imperial) 11 in
Anchura de la plataforma (métrico) 28 cm
Para utilizar con (equipo) Innova 2000, Excella E1/E2
Incluye Superficie de goma antideslizante