Learn More
Eppendorf™ Plataformas de tubos de ensayo para agitadores científicos
Click to view available options
Tamaño del tubo:
12 a 15 mm
15 a 18 mm
18 a 21 mm
22 a 26 mm
26 a 30 mm
8 a 11 mm
N.º de posiciones:
20
22
30
42
48
60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
Se monta en plataformas universales
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tubo | 15 a 18 mm |
| Tipo de producto | Gradilla para tubos de ensayo |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; todas las series I |
| N.º de posiciones | 42 |
| Tamaño | Grande |