Learn More
Eppendorf™ Plataformas de tubos de ensayo para agitadores científicos
Código de producto. 11319824
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
12 a 15 mm
15 a 18 mm
18 a 21 mm
22 a 26 mm
26 a 30 mm
8 a 11 mm
N.º de posiciones:
20
22
30
42
48
60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo N.º de posiciones unitSize
11319824 8 a 11 mm 48 1 PCS
10607555 12 a 15 mm 60 1 PCS
11339824 15 a 18 mm 42 1 PCS
11349824 18 a 21 mm 30 1 PCS
11369824 26 a 30 mm 20 1 PCS
10083144 22 a 26 mm 22 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11319824 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12890100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Se monta en plataformas universales
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tamaño del tubo 8 a 11 mm
Tipo de producto Gradilla para tubos de ensayo
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; todas las series I
N.º de posiciones 48
Tamaño Grande
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.