Learn More
Eppendorf™ Plataformas de tubos de ensayo para agitadores científicos
Código de producto. 10083144
Change view
Click to view available options
Tamaño del tubo:
12 a 15 mm
15 a 18 mm
18 a 21 mm
22 a 26 mm
26 a 30 mm
8 a 11 mm
N.º de posiciones:
20
22
30
42
48
60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tubo N.º de posiciones unitSize
10083144 22 a 26 mm 22 cada uno
11319824 8 a 11 mm 48 1 PCS
10607555 12 a 15 mm 60 1 PCS
11339824 15 a 18 mm 42 1 PCS
11349824 18 a 21 mm 30 1 PCS
11369824 26 a 30 mm 20 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10083144 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12890500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Se monta en plataformas universales
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tubo 22 a 26 mm
Tipo de producto Gradilla para tubos de ensayo
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; todas las series I
N.º de posiciones 22
Tamaño Grande