Learn More
Eppendorf™ Agitadores científicos Innova™::Accesorios para agitadores de plataforma Innova™::kits de actualización de capacidad
Código de producto. 11618653
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Accesorios Innova 2000
Innova 2100
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11618653 Innova 2100 cada uno
11688623 Accesorios Innova 2000 1 PCS
2 options
Código de producto. 11618653
Marca: Eppendorf™ M11949926
Incluye todo lo necesario para la conversión de Modelo 2100 a Modelo 2150
Convertir Modelo 2000 para 12l × 16 pulg. An (30,5 × 41cm) plataforma o Modelo 2100 para 18l × 24 pulg.An (46 × 61 cm) plataforma. Incluya todo lo necesario para la conversión; sin plataforma. Debe ser instalado por un técnico de servicio cualificado; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™ para obtener ayuda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Innova 2100