missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Neutrophil elastase Monoclonal Antibody (ELA11-207.2), Invitrogen™

Código de producto. 17880446
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17880446 100 μg 100 microgramos
11568892 500 μg 1 miligramo
17810256 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17880446 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10606 detects Neutrophil elastase from human samples. MA1-10606 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10606 immunogen is purified human Neutrophil Elastase.

The neutrophil form of elastase is 218 amino acids long, with two asparagine-linked carbohydrate chains (see glycosylation). It is present in azurophil granules in the neutrophil cytoplasm. There appear to be two forms of neutrophil elastase, termed IIa and IIb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neutrophil elastase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon ELA11-207.2
Concentración 1.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ELANE
N.º de referencia del gen P08246
Alias de gen bone marrow serine protease; ELA2; ELA2A; ELANE; Elastase; elastase 2, neutrophil; elastase, neutrophil expressed; Elastase2; elastase-2; F430011M15Rik; GE; granulocyte-derived elastase; HLE; HNE; Human leukocyte elastase; Leukocyte elastase; medullasin; NE; neutrophil elastase; PE-1; PMN elastase; PMN-E; polymorphonuclear elastase; SCN1; serine protease
Símbolos de los genes ELANE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Neutrophil Elastase.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.