Learn More
Invitrogen™ Proteína Neutravidin, DyLight™ 800
Descripción
Proteína de NeutrAvidin, conjugado DyLight 800, 22853, de Invitrogen, 22853, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 ug/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica. 22853 contiene 1 ml de proteína en líquido de color verde pálido con una concentración de 1 mg/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | DyLight 800 |
| reactividad cruzada | Etiqueta |
| Formulación | PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2 |
| pH | 7.2 |
| Cantidad | 1mL |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot |
| Mostrar más |