Learn More
Invitrogen™ Proteína NeutrAvidin, DyLight™ 650
Código de producto. 11884564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
11884564 1mL 1 ML
1 options
Código de producto. 11884564
Marca: Invitrogen™ 84607
proteína
Proteína NeutrAvidin, conjugado DyLight 650, 84607, de Invitrogen, 84607, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: Inmunofluorescencia.
La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 ug/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 650
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación Solución salina tamponada con BSA al 1 % y sin conservantes
Cantidad 1mL
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto NeutrAvidin