Learn More
Invitrogen™ Proteína NeutrAvidin, DyLight™ 488
Código de producto. 10668644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10668644 1mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10668644
Marca: Invitrogen™ 22832
proteína
Proteína NeutrAvidin, conjugado DyLight 488, 22832, de Invitrogen, 22832, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 ug/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica. 22832 contiene 1 ml de proteína en líquido de color amarillo a una concentración de 1 mg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 488
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2
pH 7.2
Cantidad 1mL
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto NeutrAvidin