Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro
Código de producto. 15495319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15495319 25 g 25 g
15475319 1 g 1 g
15485319 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15495319
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63054.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Contratinción nuclear útil en el intervalo de pH 6,8 a 8,0
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 288.779
Número MDL MFCD00012651
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral Red
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Índice Merck 14,6488
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78
Color De negro a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo