Learn More
NeutraKine™VEGF165/121 Mouse anti-Human, Clone: 6C3D5, Proteintech
Código de producto. p-7227682 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17701209 25 μg 25 microgramos
17791199 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17701209 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 690251IG25UG
Mouse Monoclonal Antibody
NeutraKine®VEGF165/121 Monoclonal antibody specifically detects NeutraKine®VEGF165/121 in Human samples. It is validated for Neutralization, ELISA
Especificaciones
Antígeno NeutraKine™VEGF165/121
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6C3D5
Conjugado Unconjugated
Formulación Sterile PBS.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7422
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1