Learn More
NeutraKine™VEGF165/121 Mouse anti-Human, Clone: 6C3D5, Proteintech
Código de producto. 17791199 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
17791199 100 μg 100 microgramos
17701209 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 17791199
Marca: Proteintech 690251IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
NeutraKine®VEGF165/121 Monoclonal antibody specifically detects NeutraKine®VEGF165/121 in Human samples. It is validated for Neutralization, ELISA
Especificaciones
Antígeno NeutraKine™VEGF165/121
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 6C3D5
Conjugado Unconjugated
Formulación Sterile PBS.
N.º de referencia del gen BC010129
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7422
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1