missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NeutraKine™ TNF Alpha Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 11H8A5, Proteintech

Código de producto. 16870406 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16870406 100 μg 100 microgramos
16880406 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870406

Marca: Proteintech 690021IG100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The NeutraKine™ TNF Alpha antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ TNF Alpha. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ TNF Alpha antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno NeutraKine™ TNF Alpha
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 11H8A5
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Especies diana Human
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.