Learn More
NeutraKine™ IL-3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3C11G7, Proteintech
Código de producto. 16820416 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
16820416 25 μg 25 microgramos
16810416 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 16820416
Marca: Proteintech 690041IG25UG
Mouse Monoclonal Antibody
The NeutraKine™ IL-3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ IL-3. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IL-3 antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NeutraKine™ IL-3
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 3C11G7
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3562
Especies diana Human
Isotype IgG1