Descripción
The NeutraKine™ IFN beta antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinantprotein of human NeutraKine™ IFN beta. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IFN beta antibody has been validated for the following applications: ELISA, Neutralization analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN beta |
| Aplicaciones | ELISA, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2C6E5 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | IFB; IFF; IFNB; MGC96956 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | RecombinantProtein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |