missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress

Código de producto. 16470977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470977 50 mg 50 miligramos
16484688 10 mg 10 miligramos
16437407 5 mg 5 miligramos
16415526 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470977

Marca: Medchem Express HY112722

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.

Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Neurotoxin Inhibitor
Forma física Solid
CAS 951571-70-3
Color Pink
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N4OS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 346.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.41
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.