missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuroserpin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850324 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16850324 20 μL 20 microlitros
16840324 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16850324

Marca: Proteintech 125581AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors. The protein is primarily secreted by axons in the brain, and preferentially reacts with and inhibits tissue-type plasminogen activator. It is thought to play a role in the regulation of axonal growth and the development of synaptic plasticity. Mutations in this gene result in familial encephalopathy with neuroserpin inclusion bodies (FENIB), which is a domitly inherited form of familial encephalopathy and epilepsy characterized by the accumulation of mutant neuroserpin polymers. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.

Especificaciones

Antígeno Neuroserpin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SERPINI1
N.º de referencia del gen O35684, Q99574, Q9JLD2
Alias de gen neuroserpin, Peptidase inhibitor 12, PI 12, PI12, Serpin I1, SERPINI1
Símbolos de los genes SERPINI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Neuroserpin Fusion Protein Ag3275
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116459, 20713, 5274
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.