Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter modificadas serie 7000 Neuro™ con aguja de cono estriado
Código de producto. p-6877014
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1,0 μl
1 μl
2,0 μl
2 μl
Calibre de aguja:
30 G
32 G
Número de punta de aguja:
3
4
Modelo:
7001 KH
7002 KH
KH 7000.5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Número de punta de aguja Modelo unitSize
16317051 0,5 μl 32 G 4 KH 7000.5 cada uno
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH cada uno
16264282 2 μl 30 G 4 7002 KH cada uno
12646187 0,5 μl 32 G 3 KH 7000.5 cada uno
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH cada uno
12899201 2,0 μl 30 G 3 7002 KH cada uno
6 options
Código de producto. 16317051
Marca: Hamilton™ 6545702
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Cable de tungsteno (émbolo)
Calibre de aguja 32 G
Diámetro interior (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,10 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,009 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0,103 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,229 mm
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones para animales controladas
Longitud (métrico) 0 a 20 mm
Tipo de producto Modified Microliter
Presión máxima 413,7 bar (6000 psig)
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo KH 7000.5
Número de punta de aguja 4
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) Ajustable entre 0 y 20 mm
Tipo de conexión Cono estriado