Learn More
Hamilton™ Neuros™ 7000 Series Modified Microliter Syringes with Knurled Hub Needle
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
Marca:  Hamilton™ 65459-01
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12899201
  • 613.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
30 G
0,008 in
0,012 in
0,206 mm
0,312 mm
Adaptador Neuros™, dos manguitos de aguja ajustables (uno con tope ciego y otro sin)
1 pulg
Microliter
239 °F
50 °F
3
Unidad
Romo
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Cable de tungsteno (émbolo)
0,008 in
0,20 mm
0,308 in
7,82 mm
Inyecciones para animales controladas
1 pulg
0 a 20 mm
413,7 bar (6000 psig)
115 °C
7002 KH
10 °C
2,0 μl
Cono estriado