Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter modificadas serie 7000 Neuro™ con aguja de cono estriado
Descripción
- La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
- El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
- La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
- La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
- Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Cable de tungsteno (émbolo) |
| Calibre de aguja | 32 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,10 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,009 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,308 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,103 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,82 mm |
| Mostrar más |