Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight serie 1700 Neuros™ con aguja extraíble
Código de producto. p-6877015
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
Número de punta de aguja:
3
4
Modelo:
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Número de punta de aguja Modelo unitSize
17229119 25 μl 4 1702 RN cada uno
13511650 10 μl 3 1701 RN cada uno
12666187 25 μl 3 1702 RN cada uno
12585438 50 μl 3 1705 RN cada uno
4 options
Código de producto. 17229119
Marca: Hamilton™ 6546011
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Borosilicate Glass, PTFE (Plunger)
Calibre de aguja 33 G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.108 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,008 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0.729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.210 mm
Para utilizar con (aplicación) Controlled animal injections
Longitud (métrico) 0 a 20 mm
Tipo de producto Gastight
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1702 RN
Número de punta de aguja 4
Volumen (métrico) 25 μl
Longitud de la aguja (métrico) 0 to 20 mm